Tisk…
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
L06338.09EA 896 CZK
L06338.09
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone 99%
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
Vzorec: C₁₄H₁₂ClNO
MW: 245,71
Bod tání: 93…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008284
CAS číslo: 1022-13-5
EINECS: 213-822-1