2'-Aminobenzophenone-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL153273-1GEA
0
CZK
SIAL153273-1G
2'-Aminobenzophenone-2-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
2'-Aminobenzophenone-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₄H₁₁NO₃ |
MDL Number:
MFCD00007715 CAS číslo: 1147-43-9 EINECS: 214-554-8 |