Tisk…
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL09649-10GEA 2580 CZK
SIAL09649-10G
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulphobenzophenone
Vzorec: C₁₄H₁₂O₆S
MW: 308,30 g/mol
MDL Number: MFCD00024962
CAS číslo: 4065-45-6
EINECS: 223-772-2