4,4'-Diphenoxybenzophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L13419.03EA
889
CZK
L13419.03
L13419.14
L13419.06
4,4'-Diphenoxybenzophenone ≥98%
4,4'-Diphenoxybenzophenone
Vzorec:
C₂₅H₁₈O₃ MW: 366,42 g/mol Bod tání: 147…151 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077969 CAS číslo: 14984-21-5 EINECS: 403-390-4 |