Tisk…
3,4-Dichlorobenzoic anhydride 95%
Varování
H32900.06EA 7000 CZK
H32900.06 H32900.03
3,4-Dichlorobenzoic anhydride 95%
3,4-Dichlorobenzoic anhydride
Vzorec: C₁₄H₆Cl₄O₃
Bod tání: 153…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09757545
CAS číslo: 86866-14-0