Trypan blue
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
ACRO189351000EA
4120
CZK
ACRO189351000
ACRO189350250
ACRO189355000
Trypan blue
Trypan blue
Vzorec:
C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄ MW: 960,82 g/mol Bod tání: >280 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003969 CAS číslo: 72-57-1 EINECS: 200-786-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Dark blue to brown-black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Dye content | ≥60 % |