Tisk…
Trypan blue
Dodavatel: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
KOEHCN76.2EA 2920 CZK
KOEHCN76.2 ROTHCN76.1
Trypan blue
Trypan blue
Vzorec: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
MW: 960,82 g/mol
MDL Number: MFCD00003969
CAS číslo: 72-57-1
EINECS: 200-786-7