Tisk…
4-Methoxybenzoic anhydride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L06180.14EA 8760 CZK
L06180.14 L06180.06
4-Methoxybenzoic anhydride ≥98%
4-Methoxybenzoic anhydride
Vzorec: C₁₆H₁₄O₅
Bod tání: 95…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017175
CAS číslo: 794-94-5
EINECS: 212-345-6