Tisk…
2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13342300EA 3270 CZK
EHERC13342300
2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
2-Ethylhexyl diphenyl phosphate
Vzorec: C₂₀H₂₇O₄P
MW: 362,3998 g/mol
MDL Number: MFCD00059949
CAS číslo: 1241-94-7
EINECS: 214-987-2
UN: 3082
ADR: 9,III