Bismuth vanadium tetraoxide ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
39220.22EA
13760
CZK
39220.22
39220.14
Bismuth vanadium tetraoxide ≥99.9% (metals basis)
Bismuth vanadium tetraoxide
Vzorec:
BiO₄V MW: 323,00 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064836 CAS číslo: 14059-33-7 EINECS: 237-898-0 UN: 3285 ADR: 6.1,III |