Tisk…
2-Chloronicotinoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL458821-5GEA 0 CZK
SIAL458821-5G SIAL458821-25G
2-Chloronicotinoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chloronicotinoyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,00 g/mol
MDL Number: MFCD00051677
CAS číslo: 49609-84-9
UN: 3261
ADR: 8,II