Tisk…
6-Chloronicotinoyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A12354.14EA 4470 CZK
A12354.14 A12354.06
6-Chloronicotinoyl chloride 98%
6-Chloronicotinoyl chloride
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,00 g/mol
Bod varu: 84…85 °C (3 mmHg)
Bod tání: 48…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051775
CAS číslo: 58757-38-3
UN: 3261
ADR: 8,II