6-Aminonicotinamide
Dodavatel: Cayman Chemical
CAYM10009315-100EA
583
CZK
CAYM10009315-100
CAYM10009315-500
CAYM10009315-1
CAYM10009315-250
6-Aminonicotinamide
6-Aminonicotinamide
Vzorec:
C₆H₇N₃O MW: 137,14 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006327 CAS číslo: 329-89-5 EINECS: 206-349-7 |