6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL640069-1GEA
2810
CZK
SIAL640069-1G
SIAL640069-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride, Sigma-Aldrich®
6-(Trifluoromethyl)nicotinoyl chloride
Vzorec:
C₇H₃ClF₃NO MW: 209,5530 g/mol |
MDL Number:
MFCD01862645 CAS číslo: 358780-13-9 UN: 3265 ADR: 8,II |