Tisk…
2-Amino-5-bromobenzoylpyridine
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0064.01EA 41270 CZK
PROOMM0064.01
2-Amino-5-bromobenzoylpyridine
2-Amino-5-bromobenzoylpyridine
Vzorec: C₁₂H₉BrN₂O
MW: 277,1167 g/mol
MDL Number: MFCD07780283
CAS číslo: 1563-56-0
EINECS: 216-352-5