Tisk…
Phenyl-2-pyridyl ketone oxime ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H53421.14EA 8070 CZK
H53421.14 H53421.06
Phenyl-2-pyridyl ketone oxime ≥99%
Phenyl-2-pyridyl ketone oxime
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,22
Bod tání: 154…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006310
CAS číslo: 1826-28-4
EINECS: 217-374-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III