6-(4-Fluorophenyl)-2-pyridinecarbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL654477-1GEA
0
CZK
SIAL654477-1G
SIAL654477-5G
6-(4-Fluorophenyl)-2-pyridinecarbaldehyde, Sigma-Aldrich®
6-(4-Fluorophenyl)-2-pyridinecarbaldehyde
Vzorec:
C₁₂H₈FNO |
MDL Number:
MFCD06410011 CAS číslo: 834884-77-4 |