Tisk…
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L19604.14EA 4390 CZK
L19604.14 L19604.06
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal ≥98%
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07
Bod varu: 126…127 °C (5 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155124
CAS číslo: 34824-58-3
EINECS: 000-000-0