Tisk…
2,3,3-Trimethylindolenine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALT76805-25GEA 0 CZK
SIALT76805-25G
2,3,3-Trimethylindolenine, Sigma-Aldrich®
2,3,3-Trimethylindolenine
Vzorec: C₁₁H₁₃N
MW: 159,23 g/mol
MDL Number: MFCD00005724
CAS číslo: 1640-39-7
EINECS: 216-685-6