Tisk…
Di(2-pyridyl) ketone oxime, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL161705-1GEA 0 CZK
SIAL161705-1G
Di(2-pyridyl) ketone oxime, Sigma-Aldrich®
Di(2-pyridyl) ketone oxime
Vzorec: C₁₁H₉N₃O
MW: 199,21
MDL Number: MFCD00006311
CAS číslo: 1562-95-4
EINECS: 216-349-9