Tisk…
10,11-Dihydrocarbamazepine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL195421-100MGEA 0 CZK
SIAL195421-100MG
10,11-Dihydrocarbamazepine, Sigma-Aldrich®
10,11-Dihydrocarbamazepine
Vzorec: C₁₅H₁₄N₂O
MW: 238,29 g/mol
MDL Number: MFCD00005072
CAS číslo: 3564-73-6
EINECS: 222-649-0