10,11-Dihydrocarbamazepine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL195421-100MGEA
0
CZK
SIAL195421-100MG
10,11-Dihydrocarbamazepine, Sigma-Aldrich®
10,11-Dihydrocarbamazepine
Vzorec:
C₁₅H₁₄N₂O MW: 238,29 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005072 CAS číslo: 3564-73-6 EINECS: 222-649-0 |