Benzyl-4-bromophenyl ketone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
B22159.03EA
1450
CZK
B22159.03
B22159.06
Benzyl-4-bromophenyl ketone ≥98%
Benzyl-4-bromophenyl ketone
Vzorec:
C₁₄H₁₁BrO MW: 275,14 Bod tání: 109…112 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016331 CAS číslo: 2001-29-8 EINECS: 000-000-0 |