Tisk…
Benzyl-4-bromophenyl ketone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL515531-5GEA 0 CZK
SIAL515531-5G SIAL515531-1G
Benzyl-4-bromophenyl ketone, Sigma-Aldrich®
Benzyl-4-bromophenyl ketone
Vzorec: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275,14
MDL Number: MFCD00016331
CAS číslo: 2001-29-8