Tisk…
4-Methylsalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW369705-100G-KEA 0 CZK
SIALW369705-100G-K SIALW369705-25G-K
4-Methylsalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Methylsalicylaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
MDL Number: MFCD00799550
CAS číslo: 698-27-1
EINECS: 211-813-7