4-Methylsalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW369705-100G-KEA
0
CZK
SIALW369705-100G-K
SIALW369705-25G-K
4-Methylsalicylaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Methylsalicylaldehyde
Vzorec:
C₈H₈O₂ MW: 136,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00799550 CAS číslo: 698-27-1 EINECS: 211-813-7 |