Dioctyldichlorosilane ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
42599.09EA
2960
CZK
42599.09
42599.18
Dioctyldichlorosilane ≥97%
Dioctyldichlorosilane
Vzorec:
C₁₆H₃₄Cl₂Si MW: 325,44 g/mol Bod varu: 145 °C (0,2 mmHg) Hustota: 0,940 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01074472 CAS číslo: 18416-07-4 UN: 2987 ADR: 8,II |