Tisk…
Chlorodimethyloctylsilane 97%, rods
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L16564.06EA 1020 CZK
L16564.06
Chlorodimethyloctylsilane 97%, rods
Chlorodimethyloctylsilane
Vzorec: C₁₀H₂₃ClSi
MW: 206,83 g/mol
Bod varu: 222…225 °C
Hustota: 0,873
Bod vzplanutí: 92 °C (198 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000511
CAS číslo: 18162-84-0
EINECS: 242-044-5
UN: 2987
ADR: 8,II