Tisk…
Benzyl-4-chlorophenyl ketone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A15959.06EA 1630 CZK
A15959.06 A15959.14 A15959.22
Benzyl-4-chlorophenyl ketone ≥98%
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Vzorec: C₁₄H₁₁ClO
MW: 230,69 g/mol
Bod tání: 103…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016342
CAS číslo: 1889-71-0