Tisk…
5'-Ethoxy-2'-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL579181-5GEA 0 CZK
SIAL579181-5G
5'-Ethoxy-2'-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
5'-Ethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MDL Number: MFCD05664258
CAS číslo: 56414-14-3