Tisk…
4'-Ethoxy-2'-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL579173-5GEA 0 CZK
SIAL579173-5G
4'-Ethoxy-2'-hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Ethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
MDL Number: MFCD00100624
CAS číslo: 37470-42-1