Tisk…
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALB23077-5GEA 0 CZK
SIALB23077-5G
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone, Sigma-Aldrich®
4′-Hydroxy-2-phenylacetophenone
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00002360
CAS číslo: 2491-32-9
EINECS: 219-654-5