Tisk…
2-Phenyl-2',4',6'-trihydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL630632-1GEA 0 CZK
SIAL630632-1G
2-Phenyl-2',4',6'-trihydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2-Phenyl-2',4',6'-trihydroxyacetophenone
Vzorec: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244,2427 g/mol
MDL Number: MFCD00205539
CAS číslo: 727-71-9