2-Phenyl-2',4',6'-trihydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL630632-1GEA
0
CZK
SIAL630632-1G
2-Phenyl-2',4',6'-trihydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2-Phenyl-2',4',6'-trihydroxyacetophenone
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₄ MW: 244,2427 g/mol |
MDL Number:
MFCD00205539 CAS číslo: 727-71-9 |