Tisk…
2,2,2-Trifluoroethyl methyl ether ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L17887.06EA 1730 CZK
L17887.06 L17887.14
2,2,2-Trifluoroethyl methyl ether ≥99%
2,2,2-Trifluoroethyl methyl ether
Vzorec: C₃H₅F₃O
MW: 114,07 g/mol
Bod varu: 30 °C
Hustota: 1,156
Bod vzplanutí: –8 °C (–18 °F)
MDL Number: MFCD00236114
CAS číslo: 460-43-5
UN: 1993
ADR: 3,I