Tisk…
Toluene [methyl-D₃] (99% D), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL487074-5GEA 0 CZK
SIAL487074-5G
Toluene [methyl-D₃] (99% D), Sigma-Aldrich®
Toluene [methyl-D₃]
Vzorec: C₆H₅CD₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084185
CAS číslo: 1124-18-1
UN: 1294
ADR: 3,II