Tisk…
4'-tert-Butyl-2',6'-dimethylacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL451495-1GEA 0 CZK
SIAL451495-1G
4'-tert-Butyl-2',6'-dimethylacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-tert-Butyl-2',6'-dimethylacetophenone
Vzorec: C₁₄H₂₀O
MDL Number: MFCD00026301
CAS číslo: 2040-10-0
EINECS: 218-037-8