Tisk…
3-Acetylbenzophenone
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0001.01EA 30490 CZK
PROOMM0001.01
3-Acetylbenzophenone
3-Acetylbenzophenone
Vzorec: C₁₅H₁₂O₂
MW: 224,2546 g/mol
MDL Number: MFCD01662280
CAS číslo: 66067-44-5