Tisk…
Erucamide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL280577-100GEA 2460 CZK
SIAL280577-100G SIAL280577-5G
Erucamide, Sigma-Aldrich®
Erucamide
Vzorec: C₂₂H₄₃NO
MW: 337,5829 g/mol
MDL Number: MFCD00882379
CAS číslo: 112-84-5
EINECS: 204-009-2