Tisk…
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL685003-1GEA 0 CZK
SIAL685003-1G
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
5-Fluoro-2-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
MDL Number: MFCD02261763
CAS číslo: 22062-53-9