Tisk…
4,6-Difluoro-m-toluic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H31770.03EA 5220 CZK
H31770.03
4,6-Difluoro-m-toluic acid 98%
4,6-Difluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Bod tání: 159…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835285
CAS číslo: 367954-99-2