Indium(III) isopropoxide ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Packaged under argon.
42098.02EA
1950
CZK
42098.02
42098.04
42098.09
Indium(III) isopropoxide ≥99.9% (metals basis)
Indium(III) isopropoxide
Precursor used in the preparation of indium oxide containing films
Vzorec:
C₉H₂₁InO₃ MW: 292,08 g/mol Bod tání: 145 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00210318 CAS číslo: 38218-24-5 UN: 3181 ADR: 4.1,III |