D-(+)-Cellobiose ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A14553.14EA
2910
CZK
A14553.14
A14553.06
A14553.22
D-(+)-Cellobiose ≥98%
D-(+)-Cellobiose
Vzorec:
C₁₂H₂₂O₁₁ MW: 342,30 Bod tání: 234 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00136034 CAS číslo: 528-50-7 EINECS: 208-436-5 |