Tisk…
D-(+)-Turanose ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
B21224.03EA 2040 CZK
B21224.03 B21224.06
D-(+)-Turanose ≥98%
D-(+)-Turanose
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,30 g/mol
Bod tání: ∼ 170 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006606
CAS číslo: 547-25-1
EINECS: 208-918-5