Tisk…
D-(+)-Turanose, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALT2754-25GEA 0 CZK
SIALT2754-25G SIALT2754-1G SIALT2754-5G
D-(+)-Turanose, Sigma-Aldrich®
D-(+)-Turanose
Vzorec: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,30
MDL Number: MFCD00006606
CAS číslo: 547-25-1
EINECS: 208-918-5