Ethyl pentafluoropropionate ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
L01782.06EA
999
CZK
L01782.06
L01782.14
Ethyl pentafluoropropionate ≥98%
Ethyl pentafluoropropionate
Vzorec:
C₅H₅F₅O₂ MW: 192,09 Bod varu: 73…74 °C Hustota: 1,299 Bod vzplanutí: 1 °C (33 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000431 CAS číslo: 426-65-3 EINECS: 207-043-6 UN: 3272 ADR: 3,II |