Tisk…
3',5'-Diethoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL574546-5GEA 0 CZK
SIAL574546-5G
3',5'-Diethoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3',5'-Diethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208,2536 g/mol
MDL Number: MFCD02258864
CAS číslo: 103604-53-1