Tisk…
Bismuth(III) isopropoxide
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Packaged under argon.
43938.06EA 20520 CZK
43938.06
Bismuth(III) isopropoxide
Bismuth(III) isopropoxide
Vzorec: C₉H₂₁BiO₃
MW: 386,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799065
CAS číslo: 15049-67-9
UN: 3181
ADR: 4.1,III