Tisk…
Decyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL549339-5GEA 3470 CZK
SIAL549339-5G
Decyl chloroformate, Sigma-Aldrich®
Decyl chloroformate
Vzorec: C₁₁H₂₁ClO₂
MDL Number: MFCD00126853
CAS číslo: 55488-51-2
EINECS: 259-668-9