Tisk…
2-Hydroxy-4-methoxy-4'-methylbenzophenone
Dodavatel: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP251EA 7770 CZK
PROOBP251
2-Hydroxy-4-methoxy-4'-methylbenzophenone
2-Hydroxy-4-methoxy-4'-methylbenzophenone
Vzorec: C₁₅H₁₄O₃
MW: 242,2699 g/mol
MDL Number: MFCD00017172
CAS číslo: 1641-17-4
EINECS: 216-688-2