3'-Brom-4'-methyloacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL579734-5GEA
2920
CZK
SIAL579734-5G
3'-Brom-4'-methyloacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Brom-4'-methyloacetophenone
Vzorec:
C₉H₉BrO MW: 213,0700 g/mol |
MDL Number:
MFCD02683854 CAS číslo: 40180-80-1 |