Tisk…
3'-Brom-4'-methyloacetophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL579734-5GEA 2920 CZK
SIAL579734-5G
3'-Brom-4'-methyloacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Brom-4'-methyloacetophenone
Vzorec: C₉H₉BrO
MW: 213,0700 g/mol
MDL Number: MFCD02683854
CAS číslo: 40180-80-1