Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL74231-500MG-FEA
0
CZK
SIAL74231-500MG-F
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine, Sigma-Aldrich®
Tris[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphine
Vzorec:
C₂₄H₉F₁₈P MW: 670,28 g/mol |
MDL Number:
MFCD00042428 CAS číslo: 175136-62-6 |