Tisk…
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone 97%, JRD
Varování
H32495.06EA 7420 CZK
H32495.06 H32495.03
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone 97%, JRD
4'-Ethoxy-2',3'-difluoroacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200,18 g/mol
Bod tání: 39…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09258710
CAS číslo: 1017779-68-8